Learn More
ASNA1 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-20889
Product Code. 18118059
  • € 518.00 / 0.10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
ASNA1 Polyclonal specifically detects ASNA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ASNA1
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
ARSA, arsA arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (bacterial), ARSA1, ARSA-I, Arsenical pump-driving ATPase, Arsenite-stimulated ATPase, ATPase ASNA1, EC 3.6, EC 3.6.3.16, GET3, golgi to ER traffic 3 homolog, hARSA-I, hASNA-I, MGC3821, Transmembrane domain recognition complex 40 kDa ATPase subunit, transmembrane domain recognition complex, 40kDa, TRC40arsA (bacterial) arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1
Goat
Affinity Purified
RUO
Primary
Cross reacts with Human and mouse. Expected from sequence similarity: Rat, Dog, Pig and Cow.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA
0.5 mg/mL
Western Blot 0.3 - 1 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:2000
NP_004308.2
ASNA1
Peptide with sequence C-PHEVRGADKVNT corresponding to internal region according to NP_004308.2.
0.1 mg
metabolism
439
Human, Mouse, Rat
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only