Learn More
ASNSD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-38283-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18625805
  • € 415.00 / 25µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
ASNSD1 Polyclonal specifically detects ASNSD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ASNSD1
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Q9NWL6
ASNSD1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ILQVFLTDVHMKEVIQQFIDVLSVAVKKRVLCLPRDENLTANEVLKTCDRKANVAILFSGGIDSMVIATLADRHIPLDEPIDLLNVAFIAEEKTMPTT
25 μL
Immunology, Innate Immunity
54529
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
asparagine synthetase domain containing 1, asparagine synthetase domain-containing protein 1, HCV NS3-transactivated protein 1, NBLA00058, NS3TP1FLJ20752
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado