Learn More
Invitrogen™ Asparagine Synthetase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1475), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 186.00 - € 446.00
Specifications
Antigen Asparagine Synthetase
Clone 23GB1475
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30087817
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA553170
100 μL
€ 446.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30088175
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen™
MA553171
20 μL
€ 186.00
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Asparagine Synthetase Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Asparagine Synthetase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Asparagine Synthetase
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P08243, P49088, Q61024
25612, 27053, 440
IgG
Affinity chromatography
Antibody
23GB1475
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
ASNS; ASNSD; asparagine synthetase; asparagine synthetase (glutamine-hydrolyzing); asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing]; Cell cycle control protein TS11; Glutamine-dependent asparagine synthetase; TS11; TS11 cell cycle control protein
A synthesized peptide derived from human ASNS (500-561AA).
Primary
-20°C
Asns
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt