Learn More
Aspartate Aminotransferase Antibody (2F1) [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
Aspartate Aminotransferase Monoclonal antibody specifically detects Aspartate Aminotransferase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Aspartate Aminotransferase |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2F1 |
| Conjugate | DyLight 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | aspartate aminotransferase, cytoplasmic, ASTQTL1, CASPAT, CCAT, Cysteine aminotransferase, cytoplasmic, Cysteine transaminase, cytoplasmic, EC 2.6.1.1, EC 2.6.1.3, GIG18, Glutamate oxaloacetate transaminase 1, glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble (aspartate aminotransferase 1), GOT1, growth-inhibiting protein 18, Transaminase A |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble(aspartate aminotransferase 1) - (Uniprot# P17174) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?