Learn More
Novus Biologicals™ Aspartate Aminotransferase Recombinant Protein Antigen
Shop All Bio Techne ProductsDescription
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Aspartate Aminotransferase. Source: E.coli Amino Acid Sequence: IGMFSFTGLNPKQVEYLVNEKHIYLLPSGRINVSGLTTKNLDYVATSIHEAVTKIQ The Aspartate Aminotransferase Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Aspartate Aminotransferase Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifications
Specifications
| Gene ID (Entrez) | 2805 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | Aspartate Aminotransferase Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | aspartate aminotransferase, cytoplasmic, EC 2.6.1.1, GIG18, Glutamate oxaloacetate transaminase 1, glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble (aspartate aminotransferase 1), growth-inhibiting protein 18, Transaminase A |
| Gene Symbol | GOT1 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Show More |
For Research Use Only.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?