missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASRGL1 Antibody (CRASH/1289), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-54450H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ASRGL1 Monoclonal antibody specifically detects ASRGL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| ASRGL1 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| ALP1, ALPL-asparagine amidohydrolase, asparaginase like 1, asparaginase-like 1 protein, Asparaginase-like protein 1, CRASH, EC 3.5.1.1, FLJ22316, L-asparaginase | |
| Recombinant human ASRGL1 fragment (Uniprot: Q7L266) | |
| 100 μg | |
| Neuroscience | |
| 80150 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CRASH/1289 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto