Learn More
ASTM™ D6584 Individual Stock and Internal Standards Mix Kit, Honeywell Fluka™
Product Code. 15979701 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15979701
missing translation for 'mfr': Honeywell Fluka R13861EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Packaging Kit
Physical Form Liquid
Industry Type Biofuels
Quantity 1 Ea.
Grade Analytical Standard
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.