Learn More
ASTM Method D4815 Valve Timing Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 96-37-7, 110-54-3 |
| Analyte or Component Names | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisopropyl ether 10 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 10 wt%∣Methyl tert-butyl ether 10 wt%∣n-Hexane 59.8 wt%∣Methylcyclopentane 100000 mg/kg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?