Learn More
ASTM Method D5443 Hydrocarbon Test Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 1,2,3-Trimethylbenzene∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2,4-Trimethylcyclohexane∣1,2-Dimethylcyclohexane∣1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣4-methyl-1-hexene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethylbenzene∣Methylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Undecane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Pentamethylbenzene∣Propylbenzene∣Toluene∣trans-Decahydronaphthalene |
| CAS | 526-73-8, 95-93-2, 95-63-6, 2234-75-5, 583-57-3, 592-41-6 |
| Analyte or Component Names | 1,2,3-Trimethylbenzene∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2,4-Trimethylcyclohexane∣1,2-Dimethylcyclohexane∣1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣4-methyl-1-hexene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethylbenzene∣Methylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Undecane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Pentamethylbenzene∣Propylbenzene∣Toluene∣trans-Decahydronaphthalene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cyclopentane 1 %∣n-Pentane 1 %∣1-Hexene 1.5 %∣4-methyl-1-hexene 1.5 %∣2,3-Dimethylbutane 2 %∣Cyclohexane 2 %∣n-Hexane 2 %∣Toluene 2.232 %∣Benzene 2.25 %∣n-Dodecane 3.25 %∣n-Undecane 3.47 %∣n-Heptane 3.5 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4.218 %∣1,2,4-Trimethylcyclohexane 4.25 %∣Methylcyclohexane 4.25 %∣n-Decane 4.25 %∣trans-Decahydronaphthalene 4.25 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 4.471 %∣Ethylbenzene 4.5 %∣n-Nonane 4.5 %∣n-Tetradecane 4.5 %∣1,2,3-Trimethylbenzene 5 %∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 5 %∣1,2-Dimethylcyclohexane 5 %∣2,2,4-Trimethylpentane 5 %∣n-Octane 5 %∣Pentamethylbenzene 5 %∣Propylbenzene 5 % |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?