Learn More
ASTM Method D7845 Check Standard 0.01-0.05 Wt% in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantity:
10 x 2 mL
Förpackningsstorlek
20mL
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene |
| CAS | 5989-27-5, 19902-08-0, 90-12-0, 770-35-4, 98-85-1, 105-67-9 |
| Analyte or Component Names | (+)-Limonene∣(1R)-(+)-beta-Pinene∣1-Methylnaphthalene∣1-Phenoxy-2-propanol∣1-Phenylethanol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-dimethylstyrene∣2,5-dimethylstyrene∣2-Ethylphenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylstyrene∣2-Phenoxy-1-propanol∣2-Phenylethanol∣3-Ethylphenol∣3-Methylstyrene∣4-Ethylphenol∣4-Isopropylphenol∣4-Methylstyrene∣Acrylic acid butyl ester∣alpha-Methylstyrene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Cyclohexanol∣Dicyclopentadiene∣Di-n-butylether∣DL-alpha-Pinene∣Ethylbenzene-d10∣Indene∣Naphthalene∣p,a-Dimethylstyrene∣Phenol∣Phenoxyethanol∣Styrene∣Styrene Glycol∣trans-beta-Methylstyrene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Quantity | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (+)-Limonene 0.1 wt %∣(1R)-(+)-beta-Pinene 0.1 wt %∣1-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣1-Phenoxy-2-propanol 0.1 wt %∣1-Phenylethanol 0.1 wt %∣2,4-Dimethylphenol 0.1 wt %∣2,4-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2,5-dimethylstyrene 0.1 wt %∣2-Ethylphenol 0.1 wt %∣2-Methylnaphthalene 0.1 wt %∣2-Methylstyrene 0.1 wt %∣2-Phenoxy-1-propanol 0.1 wt %∣2-Phenylethanol 0.1 wt %∣3-Ethylphenol 0.1 wt %∣3-Methylstyrene 0.1 wt %∣4-Ethylphenol 0.1 wt %∣4-Isopropylphenol 0.1 wt %∣4-Methylstyrene 0.1 wt %∣Acrylic acid butyl ester 0.1 wt %∣alpha-Methylstyrene 0.1 wt %∣Butyl Alcohol, n-butanol 0.1 wt %∣Cyclohexanol 0.1 wt %∣Dicyclopentadiene 0.1 wt %∣Di-n-butylether 0.1 wt %∣DL-alpha-Pinene 0.1 wt %∣Ethylbenzene-d10 0.1 wt %∣Indene 0.1 wt %∣Naphthalene 0.1 wt %∣p,a-Dimethylstyrene 0.1 wt %∣Phenol 0.1 wt %∣Phenoxyethanol 0.1 wt %∣Styrene 0.1 wt %∣Styrene Glycol 0.1 wt %∣trans-beta-Methylstyrene 0.1 wt % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering