Läs mer
Läs mer
Ataxin-2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99562AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ataxin-2 Polyclonal antibody specifically detects Ataxin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| Ataxin-2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 405 | |
| ataxin 2, ataxin 2), ataxin-2, ATX2spinocerebellar ataxia 2 (olivopontocerebellar ataxia 2, autosomal dominant, SCA2FLJ46772, Spinocerebellar ataxia type 2 protein, TNRC13, trinucleotide repeat containing 13, Trinucleotide repeat-containing gene 13 protein | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Ataxin-2. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| 6311 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering