Learn More
Atlastin-2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-78733PCP
Product Code. 30038768
  • € 615.00 / 0.10mL
Description
Atlastin-2 Polyclonal antibody specifically detects Atlastin-2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Atlastin-2
Polyclonal
Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 2, ADP-ribosylation factor-like protein 6-interacting protein 2, ADP-ribosylation-like factor 6 interacting protein 2, aip-2, ARL3IP2, ARL-6-interacting protein 2, ARL6IP2, atlastin GTPase 2, atlastin2, atlastin-2, EC 3.6.5.-, FLJ23293
The immunogen for this product maps to a region between residue 533 and 583 of human Atlastin GTPase 2 using the numbering given in entry NP_001129145.1 (GeneID 64225).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunoprecipitation
PerCP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
64225
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt