Learn More
Invitrogen™ ATP Synthase O Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA568104
Codice prodotto. 15873064
  • € 520.00 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Predicted to react with Mouse and Rat samples.
The protein encoded by this gene is a component of the F-type ATPase found in the mitochondrial matrix. F-type ATPases are composed of a catalytic core and a membrane proton channel. The encoded protein appears to be part of the connector linking these two components and may be involved in transmission of conformational changes or proton conductance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ATP Synthase O
Polyclonal
Unconjugated
ATP5PO
ATP synthase peripheral stalk subunit OSCP; ATP synthase subunit O, mitochondrial; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit (oligomycin sensitivity conferring protein); ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit; DNA segment, Chr 12, Wayne State University 28, expressed; ATP5O; ATP5PO; ATPO; D12Wsu28e; HMC08D05; human ATP synthase OSCP subunit; oligomycin sensitivity conferral protein; oligomycin sensitivity conferral protein oscp-like protein; oligomycin sensitivity conferring protein; OSCP; Sperm flagella protein 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
192241, 28080, 539
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P48047, Q06647, Q9DB20
ATP5PO
Synthesized peptide derived from human ATP Synthase O.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato