Learn More
ATP5O Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen ATP5O
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18626865
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-99560-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18600046
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-99560-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
ATP5O Polyclonal antibody specifically detects ATP5O in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
ATP5O
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.0)
539
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit, human ATP synthase OSCP subunit, oligomycin sensitivity conferring protein10ATPOATP synthase subunit O, mitochondrial, Oligomycin sensitivity conferral protein, oligomycin sensitivity conferring protein, OSCPhuman ATP synthase OSCP subunit
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human ATP5O.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato