Learn More
ATP8B2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-30486-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATP8B2 Polyclonal specifically detects ATP8B2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| ATP8B2 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 | |
| P98198 | |
| ATP8B2 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LVLAYKDLDEEYYEEWAERRLQASLAQDSREDRLASIYEEVENNMML | |
| 25ul | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ATPase, class I, type 8B, member 2, ATPIDprobable phospholipid-transporting ATPase ID, DKFZp434M0219, EC 3.6.3, EC 3.6.3.1, KIAA1137ATPase class I type 8B member 2, phospholipid-transporting ATPase ID | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 57198 | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur