Learn More
ATPase Na+/K+ beta 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 218.00 - € 498.00
Specifications
Antigen ATPase Na+/K+ beta 2
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18662092
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92591-0.02ml
0.02 mL
€ 218.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18628052
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92591-0.1ml
0.1 mL
€ 498.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
ATPase Na+/K+ beta 2 Polyclonal antibody specifically detects ATPase Na+/K+ beta 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
ATPase Na+/K+ beta 2
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Endocrinology, Signal Transduction
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
482
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
adhesion molecule on glia, AMOGsodium/potassium-dependent ATPase beta-2 subunit, ATPase, Na+/K+ transporting, beta 2 polypeptide, Na, K-ATPase beta-2 polypeptide, Sodium/potassium-dependent ATPase subunit beta-2, sodium/potassium-transporting ATPase beta-2 chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit beta-2
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 68-290 of human ATP1B2 (NP_001669.3). DHTPKYQDRLATPGLMIRPKTENLDVIVNVSDTESWDQHVQKLNKFLEPYNDSIQAQKNDVCRPGRYYEQPDNGVLNYPKRACQFNRTQLGNCSGIGDSTHYGYSTGQPCVFIKMNRVINFYAGANQSMNVTCAGKRDEDAENLGNFVMFPANGNIDLMYFPYYGKKFHVNYTQPLVAVKFLNVTPNVEVNVECRINAANIATDDERDKFAGRVAFKLRINKT
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt