Learn More
ATR Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-323V
Product Code. 18792983
  • € 680.00 / 0.10mL
Description
ATR Polyclonal antibody specifically detects ATR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ATR
Polyclonal
Western Blot
ataxia telangiectasia and Rad3 related, Ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, EC 2.7.11.1, FRAP-related protein 1, FRP1FRAP-related protein-1, MEC1, protein kinase ATR, Rad3 related protein, SCKL1, SCKLMEC1, mitosis entry checkpoint 1, homolog, serine/threonine-protein kinase ATR
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 400 and 450 of human Ataxia Telangiectasia and Rad3-related using the numbering given in entry NP_001175.1 (GeneID 545).
0.1 mL
Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Immunology, p53 Pathway, Virology Bacteria and Parasites
545
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
DyLight 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.