Learn More
ATRIP Antibody (OTI1G6), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72270UV
Product Code. 18126393
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
ATRIP Monoclonal specifically detects ATRIP in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ATRIP
Monoclonal
DyLight 350
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
ATRIP
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 42-309 of human ATRIP (NP_569055) produced in E.coli.
0.1 mL
Primary
Human
IgG2b
Western Blot
OTI1G6
Western Blot
AGS1, ATM and Rad3-related-interacting protein, ATR interacting protein, ATR-interacting protein, DKFZp762J2115, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740
Mouse
Affinity Purified
Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair
84126.0
Store at 4°C in the dark.
Documents
Product Certifications
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado