Learn More
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Fluidics Umbilical Tubing
Descripción
The Invitrogen Attune Xenith Flow Cytometer is a spectrally enabled system that provides clog-resistant performance with acoustic-assisted hydrodynamic focusing. The system has an external fluid cart that holds all the fluids required for everyday use of the system. These parts are replacements of components within the umbilical tubing that carries fluidics between the cart and the instrument.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1 Ea. |
| For Use With (Equipment) | Attune Xenith Flow Cytometer |
| Product Type | Umbilical Sleeve |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?