missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aurora C Antibody (OTI2B7), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-71303APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aurora C Monoclonal antibody specifically detects Aurora C in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
| Aurora C | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI2B7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| AIE2AIK3, ARK3Serine/threonine-protein kinase aurora-C, AurC, aurora kinase CAurora/IPL1/Eg2 protein 2, Aurora/IPL1-related kinase 3, aurora-C, Aurora-related kinase 3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, serine/threonine kinase 13 (aurora/IPL1-like), serine/threonine-protein kinase 13, STK13ARK-3 | |
| Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human AURKC expression vector | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 6795 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur