Learn More
Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41050AF405
Artikelnummer. 18511049
  • € 630.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Avian Influenza A H5N1 Hemagglutinin
Polyclonal
ELISA
Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids in the middle of the avian influenza hemagglutinin protein. Efforts were made to use relatively conserved regions of the viral sequence as the antigen. The immunogen is located within amino acids 320 - 370 of Avian Influenza Hemagglutinin. Amino Acid Squence: RNSPQRERRRKKRG
0.1 mL
Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Virus, Mouse
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt