Learn More
Corning™ Axygen™ Mini Plate Spinner Centrifuge
Product Code. p-8015410 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Includes:
EU Plug
UK Plug
Unit Size:
Each
Product Code. 15582995
Brand: Corning™ PLATESPINNER230EU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Use before and after thermal cycling to improve PCR yield. Corning™ Axygen™ Mini Plate Spinner Centrifuge accepts skirted and non-skirted PCR plates.
  • Capacity for two standard plates
  • Top loading design
  • Exceptionally small footprint
  • Starts and stops in seconds
  • Use before and after thermal cycling to improve PCR yield
  • Quickly spin down droplets and condensation
  • Accepts skirted and non-skirted and all standard PCR plates
  • Less than ¼ the size of most plate centrifuges
  • Maximum Capacity: 2 standard PCR or microtiter microplates
  • Ambient Operating Range 4° to 35°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity 2 PCR Plates
Max. Speed 2,500 rpm
Max. RCF 500 x g
Includes EU Plug
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Dimensions (HWD) 17.8 x 15.2 x 15.2 cm
Temperature Range 4°C to 35°C
Profile (Acceleration/Braking) Starts and stops in seconds
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.