Learn More
Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone en Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50 μl
Merk:  Axygen ZT-50-R-S
Overige gegevens : Gewicht : 10.89000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12716689
  • € 307.65 / 4800 stuks
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-07-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • High throughput screening
  • Volume: 50µL
  • Rack Color: Light Green
  • Color: Clear
  • Designed for use with Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ and Tecan™ Aquarius™ automated liquid handling systems
  • Certified RNase, DNase and Pyrogen-Free
  • Format: 96 well
Specificatie
Specificatie
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius MCA96 head, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96
In rek
Non-Filtered
Transparant
Ja
Polypropyleen
Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss
Rack
50 μl
Ja
Lichtgroen
Rond
Niet-ANSI
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo en Aquarius met MCA96-kop, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ met HV96-kop/CAS-4200-1ch.-20-150μ l/sec-kop, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius MCA96 head, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head