Learn More
AZI2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97191AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
AZI2 Polyclonal antibody specifically detects AZI2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| AZI2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 64343 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 5-azacytidine induced 2, AZ25-azacytidine-induced protein 2, FLJ21939, NAP15-azacytidine induced gene 2, NF-kappa-B-activating kinase-associated protein 1, TILPNak-associated protein 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AZI2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering