Learn More
Azlon™ Griffin Style Polypropylene Beakers
Ideal for general laboratory use
Merk:  Azlon BDC208P
Overige gegevens : Gewicht : 0.57000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15354911
  • € 23.84 / 12 stuks
Geschatte verzenddatum
17-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Complies with ISO 7056
  • Traditional beaker shape
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
Specificatie
Specificatie
Yes
27mm
36mm
12/Pk.
10mL
ISO 7056
Yes
2mL
Beaker
PP (Polypropylene)
Video's
Documentation