Läs mer
Läs mer
Azlon™ HDPE, Narrow Neck Bottles
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Round; Capacity: 25L; Height: 580mm; I.D.: 80mm
Beskrivning
- Raised graduations and translucent color allow quick visual volume assessment
- Screw cap provides secure storage
- Fitted with carrying handle for ease of transportation and firm grip
- Suitable for food contact applications per US regulations
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (English) | 6.6 gal. |
| Capacity (Metric) | 25 L |
| Color | White |
| Diameter (Metric) Inner Neck | 80 mm |
| For Use With (Application) | Ideal for bulk storage and transport of liquids. Suitable for food contact applications. |
| Graduations | Yes |
| Height (Metric) With Closure | 580 mm |
| Includes | Closure, Carry Handles |
| Material | HDPE |
| Neck Style | Narrow |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering