Learn More
Azlon™ Tapered Glass Joint Sleeve
Click to view available options
Standard Taper Joint No.:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Unit Size:
Each
Beskrivning
- For grease free and high vacuum seals using Quickfit™ ground glass joints
- Strong construction with knurled shoulder for ease of handling and repeated use
- Self lubricating and non-contaminating
- Working temperature range -100°C to +260°C
- Working vacuum ≤10-3atmospheres
- Highly resistant to chemical attack
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Product Type | Tapered sleeves |
| Quantity | 1/Pk. |
| Standard Taper Joint No. | 34/35 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering