Learn More
B3GALNT1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92677-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18628791
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
B3GALNT1 Polyclonal antibody specifically detects B3GALNT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
B3GALNT1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000
b3Gal-T3, Beta-1,3-galactosyltransferase 3, Beta-1,3-GalNAc-T1, Beta-1,3-GalTase 3, beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1 (globoside blood group), Beta3GalT3, Beta3Gal-T3, beta-3-Gx-T3, brainiac1, EC 2.4.1.79, Galactosylgalactosylglucosylceramide beta-D-acetyl-galactosaminyltransferase, Gb4Cer, GLCT3, Globoside synthase, globotriaosylceramide 3-beta-N-acetylgalactosaminyltransferase, P, P antigen synthase, P blood group globoside, polypeptide 3 (Globosideblood group), UDP-GalNAc:beta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase 1, UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta 1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 1(Globoside blood group), UDP-GalNAc:betaGlcNAc beta-1,3-galactosaminyltransferase, polypeptide 1(Globoside blood group), UDP-N-acetylgalactosamine:globotriaosylceramidebeta-1,3-N-acetylgalactosaminyltransferase
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 44-331 of human B3GALNT1 (NP_003772.1). IERVNWMYFYEYEPIYRQDFHFTLREHSNCSHQNPFLVILVTSHPSDVKARQAIRVTWGEKKSWWGYEVLTFFLLGQEAEKEDKMLALSLEDEHLLYGDIIRQDFLDTYNNLTLKTIMAFRWVTEFCPNAKYVMKTDTDVFINTGNLVKYLLNLNHSEKFFTGYPLIDNYSYRGFYQKTHISYQEYPFKVFPPYCSGLGYIMSRDLVPRIYEMMGHVKPIKFEDVYVGICLNLLKVNIHIPEDTNLFFLYRIHLDVCQLRRVIAAHGFSSKEIITFWQVMLRNTTCHY
0.02 mL
Cardiovascular Biology
8706
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.