Learn More
B7-1/CD80 Antibody (OTI2E5), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-70364AF405
Product Code. 18134033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 785.00
    € 742.35 / 0.10mL
    Save € 42.65
    5% Off
Description
B7-1/CD80 Monoclonal specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
B7-1/CD80
Monoclonal
Alexa Fluor 405
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
CD80
Full length recombinant protein of human B7-1/CD80 (NP_005182) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI2E5
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Activation B7-1 antigen, B7, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80
Mouse
Affinity Purified
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
941.0
Store at 4°C in the dark.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.