Learn More
B7-H2/ICOSLG Antibody (599841), HRP, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB158H
Product Code. 18657413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 629.00
    € 594.30 / 0.10mL
    Save € 34.70
    5% Off
Description
B7-H2/ICOSLG Monoclonal antibody specifically detects B7-H2/ICOSLG in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
B7-H2/ICOSLG
Monoclonal
HRP
PBS
Rat
0.1 mL
Cell Cycle and Replication
23308
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
599841
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse B7-H2 , Glu47-Lys279, Accession # Q9JHJ8
RUO
Primary
Mouse
IgG1
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato