Learn More
Novus Biologicals™ B7-H6 Antibody (Dartmouth patent anti-B7-H6) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-27971-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 30044127
  • € 338.00 / 100µg
Description
B7-H6 Monoclonal antibody specifically detects B7-H6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
B7-H6
Monoclonal
Unconjugated
Q68D85
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Dartmouth patent anti-B7-H6
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
B7 homolog 6, B7-H6, DKFZp686O24166
B7-H6/ NCR3LG1
100 μg
Cancer, Immunology
374383
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado