missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B7-H7/HHLA2 Antibody (907812), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB80841Z
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
B7-H7/HHLA2 Monoclonal antibody specifically detects B7-H7/HHLA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
| B7-H7/HHLA2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 907812 | |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| HERV-H LTR-associating 2, HERV-H LTR-associating protein 2, Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2 | |
| Human embryonic kidney cell line HEK293-derived human B7-H7/HHLA2, Met1-Asn344, Accession # Q9UM44 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Inflammation | |
| 11148 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido