Learn More
Invitrogen™ B9D1 Polyclonal Antibody
Beschreibung
Immunogen sequence: ASPSVFLLMV NGQVESAQFP EYDDLYCKYC FVYGQDWAPT AGLEEGISQI TSKSQDVRQA LVWN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 98%.
This gene encodes a B9 domain-containing protein, one of several that are involved in ciliogenesis. Alterations in expression of this gene have been found in a family with Meckel syndrome. Meckel syndrome has been associated with at least six different genes. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Three alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | B9D1 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | B9D1 |
| Gene Accession No. | Q9UPM9 |
| Gene Alias | AW045994; B9; B9 domain containing 1; B9 domain-containing protein 1; B9 protein domain 1; B9D1; Endothelial precursor cells protein B9; endothelial precursor protein B9; Eppb9; MKS1-related protein 1; MKS9; MKSR1 |
| Gene Symbols | B9D1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?