Learn More
Bacitracin Zinc, MedChemExpress
Beskrivelse
Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Bacitracin Zinc |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1405-89-6 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C66H101N17O16SZn |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Zinc bacitracin |
| Solubility Information | 1M HCl : 50 mg/mL (33.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?