Learn More
Novus Biologicals™ BAG3 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30045246 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
20 μg
Dimensione della confezione:
20µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30045246 20 μg 20µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30045246 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP330242
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
BAG3 Polyclonal antibody specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen BAG3
Applications Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation Tris-buffered Saline 0.1% BSA
Gene Alias BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
Host Species Rabbit
Immunogen between 300 and 350
Purification Method Affinity purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9531
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.