Learn More
Bamethan Sulfate, Mikromol™
Product Code. 30050711
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30050711 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30050711 Supplier Mikromol Supplier No. MM1822.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bamethan Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Bamethan Sulfate
CAS 5716-20-1
Analyte or Component Names Bamethan Sulfate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula 2 C12 H19 N O2 . H2 O4 S
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-[(butylamino)methyl]-p-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-butylaminoethane sulfate, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-butylaminoethanol-sulfate, 2-n-Butylamino-1-(p-hydroxyphenyl)ethanol sulfate, Bametan sulfate, Bamethan sulfate, Bascurat, Bupatol, Butedrin, Butibatol, Butylnorsympatol, Cyclate, Eclern, Garmian, Periphetol, Rotesar, Vasculat, Vasculit, Vaskulat, α-[(Butylamino)methyl]-p-hydroxybenzyl alcohol sulfate (2:1), Benzenemethanol, α-[(butylamino)methyl]-4-hydroxy-, sulfate (2:1), Bamethan Sulfate
InChI Formula InChI=1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
SMILES CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name 4-[2-(butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 516.648
Quantity 100 mg
Formula Weight 516.2505 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.