Learn More
Barium for AAS 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953125 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
500 mL
Packaging:
Bottle
Pakningsstørrelse:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
12953125 100 mL Bottle 100mL
12963125 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12953125 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 006 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molecular Formula HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
MDL Number MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Packaging Bottle
Physical Form Liquid
Concentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix 2% HCl
Quantity 100 mL
Chemical Name or Material Barium
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.