Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Packaging | Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Concentration | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Type | Flame Single-element Standard Solution |
| Solvent or Matrix | 2% HCl |
| Quantity | 100 mL |
| Chemical Name or Material | Barium |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?