Learn More
Barium Chloride Dihydrate, ACS Reagent Grade, Scharlab
Product Code. 11339863
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 g
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11339863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11339863 Supplier Scharlab Supplier No. BA00550500
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Used in analytical chemistry for the determination of sulfates.
  • ACS Reagent Grade
  • Molecular Formula: BaCl2 • 2H2O
  • Molar Mass: 244.28g/mol
  • CAS: 10326-27-9
  • EIN ECS No.: 233-788-1
  • Oxidizing substances: 0.005% max
Specifications
pH 5.0–8.2 (5%, water)
CAS 10326-27-9
Melting Point 962°C (release of crystalline water)
Quantity 500 g
Molecular Formula BaCl2H4O2
MDL Number MFCD00149154
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
Solubility Information In water: 357g/L at 20°C
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dichloride
Molecular Weight (g/mol) 244.26
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Formula Weight 244.28g/mol
Percent Purity ≥99% (complexometric)
Grade ACS Reagent
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
Gefahrenhinweis
  • H302+H332-Harmful if swallowed or if inhaled
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.