Learn More
Barium Chloride Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Merk:  Fisher Chemical B/0550/63
Overige gegevens : CAS : 10326-27-9 Gewicht : 3.00000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12696667
  • € 220.00 / 3 kg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 27-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
10326-27-9
149154
Solid
1560°C
962°C
3kg
BaCl2·2H2O
244.28g/mol
Plastic powder jar
White
5
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Barium chloride dihydraat
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Documentatie