Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories
Product Code. 12760696 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
Organic Removal Cartridge
Unit Size:
Each
Product Code. 12760696
Brand: Thermo Scientific™ D440265
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Select from an array of Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories for your Mega-Pure™ Glass Still, including storage bottles and deionization cartridges.
Select from an array of Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories for your Mega-Pure Glass Still. Accessories include dual solenoid, deionization cartridges, storage solutions, single cartridge deionizer, dual cartridge deionizer, deionizer accessories and cartridges, storage bottles and automatic collection system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Organic Removal Cartridge
For Use With (Equipment) D2 (organic and chlorine removal)
Type Cartridge, Organic Removal
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.