Description
- Efficiently clean, even in high humidity and wet environments, with this specially designed wiping paper.
- Ensure you have high-quality wiping paper, thanks to these food contact certified rolls.
- Making your environment HACCP compliant is made easier with these HACCP International certified rolls.
- Improve food production safety, thanks to the high visibility and traceability of this paper roll.
- 6 x 250 m roll
Specifications
Specifications
| Product Type | Wiping Paper |
| Length (English) | 273.4 yd. |
| Length (Metric) | 250 m |
| Width (English) | 7.68 in. |
| Width (Metric) | 19.5 cm |
| Color | White |
| Packaging Quantity | 1 Roll |
| Ply | 1-ply |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?