Learn More
BATF3 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41296MFV610
522.75 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18710193
  • € 610.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
BATF3 Polyclonal antibody specifically detects BATF3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
BATF3
Polyclonal
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 3, basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 3, B-ATF-3, FLJ36352, FLJ37535,21 kDa small nuclear factor isolated from T-cells, JDP1, Jun dimerization protein 1, Jun dimerization protein p21SNFT, JUNDM1, SNFT21-kD small nuclear factor isolated from T cells
Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human BATF3. The immunogen is located within the first 50 amino acids of BATF3. Amino Acid Squence: APGNQPQPQPQQQSPE
0.1 mL
Immunology
55509
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.