Learn More
Bcl-10 Antibody (BL10/2988R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08803AF532
Product Code. 18550024
  • € 621.00 / 100µL
Description
Bcl-10 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Bcl-10
Monoclonal
Alexa Fluor 532
B-cell CLL/lymphoma 10CIPERCLAPB-cell lymphoma/leukemia 10, Bcl-10, CARD-containing apoptotic signaling protein, CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B, CARD-containing proapoptotic protein, CARD-like apoptotic protein, CARMEN, caspase-recruiting domain-containing protein, cCARMEN, c-E10bcl-10, CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator, Cellular homolog of vCARMEN, cellular-E10, hCLAP, Mammalian CARD-containing adapter molecule E10, mE10CARD containing molecule enhancing NF-kB
Recombinant human Bcl-10 protein fragment (around aa122-168) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O95999)
100 μg
Apoptosis, Cancer
8915
Store at 4°C in the dark.
IgG
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
BL10/2988R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt