missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ IL-20 Antibody (03) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-26912B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
IL-20 Monoclonal antibody specifically detects IL-20 in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Detection
Spécification
| IL-20 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| Cytokine Zcyto10, IL10D, IL-20ZCYTO10four alpha helix cytokine, interleukin 20, interleukin-20, MGC96907 | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human IL-20 (Uniprot#: Q9NYY1; Leu25-Glu176). | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Signal Transduction | |
| 50604 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Sandwich ELISA Detection | |
| 03 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu