Learn More
BCMA/TNFRSF17 Antibody (1004024), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB1932PECY7
Product Code. 30024795
  • € 639.00 / 0.10mL
Description
BCMA/TNFRSF17 Monoclonal antibody specifically detects BCMA/TNFRSF17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BCMA/TNFRSF17
Monoclonal
PE-Cyanine7
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry
1004024
Flow Cytometry
B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human BCMA/TNFRSF17, Met1-Ala54, Accession # Q02223
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
608
Store at 4C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato