Learn More
BCMA/TNFRSF17 Antibody (rCD269/8507), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20813R
Product Code. 18531498
  • € 726.00 / 0.10mL
Description
BCMA/TNFRSF17 Monoclonal antibody specifically detects BCMA/TNFRSF17 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BCMA/TNFRSF17
Monoclonal
DyLight 550
B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Recombinant human BCMA/TNFRSF17 protein fragment (around aa 1-184) (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction
608
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
rCD269/8507
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado