missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BCMA/TNFRSF17 Antibody (rCD269/8507), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20418-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
BCMA/TNFRSF17 Monoclonal antibody specifically detects BCMA/TNFRSF17 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| BCMA/TNFRSF17 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17 | |
| Recombinant human BCMA/TNFRSF17 protein fragment (around aa 1-184) (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction | |
| 608 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rCD269/8507 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu