Få mere at vide
BD Annexin V-PE
Artikelnummer. 12860460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 Tests
200 Tests
25 Tests
Pakningsstørrelse:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
12860460 100 Tests Each
10092374 200 Tests Each
15840609 25 Tests Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12860460 Leverandør BD Leverandørnr. 556422
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Serves as a sensitive probe for flow cytometric analysis of cells that are undergoing apoptosis
  • Format: PE
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 100 Tests
Sample Volume 5 μL
Storage Buffer Aqueous Buffered solution containing 0.2% BSA and 0.09% Sodium Azide
Content And Storage 4°C
For Use With (Application) Flow Cytometry
Form Liquid
Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.