Learn More
BD Difco™ Dehydrated Media Tryptic Soy Broth, Select APS
Product Code. 17372301
Click to view available options
:
10kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17372301
missing translation for 'mfr': BD 214887
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used in qualitative procedures for cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from variety of clinical and nonclinical specimens
  • Select Alternative Protein Source (APS)
  • Obtained from animal-free components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Form Liquid
Product Type Microbiology Media
Packaging Type Pail
Quantity 10,000 g