missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD General Use Syringes

Product Code. 15988902
Click to view available options
Volume (Metric):
20 mL
Connection Type:
Luer Lock
Graduations:
1 mL
Unit Size:
Pack of 192
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15988902

Brand: BD 302830

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

For general use

  • Sterile
  • Single use
  • Available in two tip styles: Luer-Lok™ tip and Slip tip
  • DNR (Latex) free
  • Available in multiple volumes

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Product Type Syringe
Disposable Single-use
Graduations 1 mL
Volume (Metric) 20 mL
Connection Type Luer Lock
Sterility Sterile
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado